Merck
AMBH96F1084B
Ambeed, Inc.
1H-Pyrazole-3,5-dicarbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1H-pyrazole-3,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2N4/c6-2-4-1-5(3-7)9-8-4/h1H,(H,8,9)
Clave InChI
LBSASQXIHJDQCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847573-68-6.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)