AMBH96F10668
Ambeed, Inc.
2-((Difluoromethyl)sulfonyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfonyl]-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5F2NO2S2/c9-7(10)15(12,13)8-11-5-3-1-2-4-6(5)14-8/h1-4,7H
Clave InChI
SHKGYNFSRWBSDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186204-66-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)