Merck
AMBH9614FE76
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.92
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2N3/c8-3-1-4-5(9)12-7(10)13-6(4)11-2-3/h1-2H
Clave InChI
VPAHKVLQMKEPQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1234616-70-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)