Merck
AMBH9614FB3E
Ambeed, Inc.
3-(4-Methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
Clave InChI
NCGAPYLHHZMWPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)