AMBH9614FB09
Ambeed, Inc.
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Iupac Name
N-{3-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]propyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C10H15BrN2O/c1-13(2)6-3-7-14-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
NDZCQLBVBUYBKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)