Merck
AMBH9614FA95
Ambeed, Inc.
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-4-5-12(7-13)8-15-9-12/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
NJHHTWIPJPGHQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245816-29-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)