Merck
AMBH9614FA85
Ambeed, Inc.
2,3,6-Trichloro-5-(chloromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.91
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3,6-trichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl4N/c7-2-3-1-4(8)6(10)11-5(3)9/h1H,2H2
InChI key
DGRWKOIUYLWSEV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52465-59-5.html
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52465-59-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)