AMBH9614F9E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(propan-2-ylidene)hydrazinecarboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-6(2)9-10-7(11)12-8(3,4)5/h9H,1H2,2-5H3,(H,10,11)
Clave InChI
KOFUQVDOUNVABX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)