Merck
AMBH9614F9A9
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl ether
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-2-3-8-6(5)9-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
QGJOWBMQGBHKRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4786-76-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)