Merck
AMBH9614F8F9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)6(13(14)15)2-5(4)9/h1-2H
Clave InChI
GFEHSQQQPODKHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121586-27-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)