AMBH9614F89E
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-Ethylaminopiperidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-13-10-6-8-14(9-7-10)11(15)16-12(2,3)4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
SRDSJYNZSNVSGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/264905-39-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)