AMBH9614F87B
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H8BrNO2/c15-13-6-5-12(7-11(13)9-17)18-14-4-2-1-3-10(14)8-16/h1-7,9H
Clave InChI
SOYRVFWKJAAXNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160182-46-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)