Merck
AMBH9614F7BC
Ambeed, Inc.
Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
dimethyl 2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Inchi Code
1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Clave InChI
ONYIBVIIOCEBIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41162-19-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)