Merck
AMBH9614F58F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3/c1-19-11(18)9-5-10(17)7-3-2-6(12(13,14)15)4-8(7)16-9/h2-5H,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
HXMSYFTWUSYAPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072944-69-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)