Merck
AMBH9614F419
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7,12H,1-3H3
Clave InChI
XAOVNTXDHGDNBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57704-54-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)