Merck
AMBH9614F3C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-((chlorosulfonyl)methyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.69
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO4S/c1-14-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
VTQZPLOSFBIFGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130047-14-2.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)