Merck
AMBH9614F36B
Ambeed, Inc.
Ethenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
107.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethylenesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H5NO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Clave InChI
JOXWSDNHLSQKCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2386-58-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)