AMBH9614F2B0
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-5-3-6(4-7)8-9(5)2/h3H,1-2H3
Clave InChI
QJTFMFKUXJQSAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54384-71-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)