Merck
AMBH9614F096
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(3-chloropyridin-2-yl)-5-oxopyrazolidine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.69
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(3-chloro-2-pyridinyl)-5-oxo-3-pyrazolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O3/c1-2-18-11(17)8-6-9(16)14-15(8)10-7(12)4-3-5-13-10/h3-5,8H,2,6H2,1H3,(H,14,16)
Clave InChI
GWGIBEMOOVJUPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500011-88-1.html
Synonym
Ethyl 2-(3-chloropyridin-2-yl)-5-oxopyrazolidine-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)