Merck
AMBH95E1329F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-4-2-6(9)5(8(11)12)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
QVOBSRFDFRRCNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101580-96-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)