AMBH95E131B8
Ambeed, Inc.
4-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-13-6-8-14(9-7-13)17(15,16)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
Clave InChI
YEKKOBZSGMPECJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)