Merck
AMBH95E08A6B
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
Clave InChI
JNYUWAFJQNITFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1727-08-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)