AMBH95E089C7
Ambeed, Inc.
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
phenyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clave InChI
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)