Merck
AMBH95E088D2
Ambeed, Inc.
Methyl 4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c1-16-9(13)5-2-7-6(4-10-11-7)8(3-5)12(14)15/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
OIJKWHSNBQFGHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72922-61-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)