Merck
AMBH95E088B9
Ambeed, Inc.
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-3-1-2-6-4-5-9-10(6)7/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
JKCBBZQNDFGAKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474432-62-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)