AMBH95E0888E
Ambeed, Inc.
B-Raf IN 11
About This Item
Iupac Name
N-{3-[(5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)carbonyl]-2,4-difluorophenyl}-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C17H14BrF2N3O3S/c1-2-5-27(25,26)23-13-4-3-12(19)14(15(13)20)16(24)11-8-22-17-10(11)6-9(18)7-21-17/h3-4,6-8,23H,2,5H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
TVFGCDQPUZGXMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)