Merck
AMBH95E084C5
Ambeed, Inc.
N-Cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-2-4-8(5-3-1)10-9-6-7-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI key
BHEJSAFRFRRXIR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)