Merck
AMBH95E08291
Ambeed, Inc.
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Iupac Name
3-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
Clave InChI
GMPNSKPTQXVWAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14387-18-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)