Merck
AMBH95E0822D
Ambeed, Inc.
o-Sulfobenzimide Sodium Salt Dihydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.2
Número MDL:
Iupac Name
sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate
Inchi Code
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
AYGJDUHQRFKLBG-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6155-57-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)