Merck
AMBH95E081B8
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-n-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.16
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52833-63-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)