Merck
AMBH95E07F59
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.57
Número MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3N.ClH/c5-4(6,7)2-1-3-8;/h1-3,8H2;1H
Clave InChI
QOTKGSVSGMIHGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84153-82-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)