Merck
AMBH95E07F3E
Ambeed, Inc.
3-(4-Fluorophenoxy)iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.1
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorophenoxy)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C12H8FIO/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H
Clave InChI
JMULVRBKALQNIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188534-09-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/188534-09-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)