AMBH95E07C47
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-sulfanylpropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-mercapto-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H10OS/c1-4(2,6)3-5/h5-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
DNROCZZBRJKCNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)