Merck
AMBH93EDD1D9
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-6-2-1-4(8)5(3-9)10-6/h1-2H
Clave InChI
RSZUOCXJOFDQCX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1252046-16-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)