Merck
AMBH93E4C9F0
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromo-9-(4-octoxyphenyl)carbazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
529.31
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3,6-dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C26H27Br2NO/c1-2-3-4-5-6-7-16-30-22-12-10-21(11-13-22)29-25-14-8-19(27)17-23(25)24-18-20(28)9-15-26(24)29/h8-15,17-18H,2-7,16H2,1H3
InChI key
PHKYODAUSDAEKX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
Synonym
3,6-Dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)