Merck
AMBH93E4C81F
Ambeed, Inc.
N-Cyclohexylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WRAGCBBWIYQMRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1124-53-4.html
Synonym
N-cyclohexylacetamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)