AMBH93E4C6EB
Ambeed, Inc.
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
1-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-16-11-6-10-15-14-9-4-5-12-17(14)20(18(15)16)13-7-2-1-3-8-13/h1-12H
Clave InChI
AELBZZMQJAJEJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)