AMBH93E4C61A
Ambeed, Inc.
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,11H,(H,10,12)
Clave InChI
OUAQKJFQZWGCIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)