Merck
AMBH93E4C5C8
Ambeed, Inc.
2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(methylene))diphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[({2-[(2-hydroxybenzyl)amino]ethyl}amino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,17-20H,9-12H2
Clave InChI
MLFXJCXPSODAIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18653-98-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)