Merck
AMBH93E4C531
Ambeed, Inc.
7-Methoxyindoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-indol-7-yl methyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-11-8-4-2-3-7-5-6-10-9(7)8;/h2-4,10H,5-6H2,1H3;1H
Clave InChI
NJPHRLXSISYODV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4770-43-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4770-43-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)