Merck
AMBH93E4C37A
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-6-2-3-11-5-7(9(12)13)10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MGQAEKZHTQUATF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129912-15-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)