Merck
AMBH93E4C227
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloropyridazin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.55
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-6-chloro-4-pyridazinol
Inchi Code
1S/C4H4ClN3O/c5-3-1-2(9)4(6)8-7-3/h1H,(H2,6,8)(H,7,9)
Clave InChI
OSMCGNGRWOTGKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1361947-75-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)