Merck
AMBH93D58D9D
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.64
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H7ClF3NO/c13-10-5-2-6-17-11(10)18-9-4-1-3-8(7-9)12(14,15)16/h1-7H
Clave InChI
JHFQIWDOKUTRBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/197565-66-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)