Merck
AMBH93D53A22
Ambeed, Inc.
N1,N2-Bis(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)oxalamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
328.37
MDL number:
Iupac Name
N1,N2-bis(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)oxalamide
Inchi Code
1S/C18H20N2O4/c1-9-5-13(21)6-10(2)15(9)19-17(23)18(24)20-16-11(3)7-14(22)8-12(16)4/h5-8,21-22H,1-4H3,(H,19,23)(H,20,24)
InChI key
VGDOSNKYJILNDC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1809288-95-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1809288-95-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)