AMBH93D53A1D
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2,11H,3H2
Clave InChI
CXEWREITGADCOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)