AMBH93D53A15
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-4-3-7(11)5-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
ZNBQFCWFNJYWEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187236-18-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)