AMBH93D53A07
Ambeed, Inc.
9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
About This Item
Iupac Name
9-(1-naphthyl)anthracene
Inchi Code
1S/C24H16/c1-4-12-20-17(8-1)11-7-15-23(20)24-21-13-5-2-9-18(21)16-19-10-3-6-14-22(19)24/h1-16H
Clave InChI
YPNZWHZIYLWEDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)