AMBH93D53995
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-2-10-3(1-11-4)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Clave InChI
DDVCRZPGVDGULO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)