Merck
AMBH93D53964
Ambeed, Inc.
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.42
Número MDL:
Iupac Name
sodium 3,5,6-trichloro-2-pyridinolate
Inchi Code
1S/C5H2Cl3NO.Na/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8;/h1H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
JAWYJCBOOSFRKD-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37439-34-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37439-34-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)