AMBH93D53922
Ambeed, Inc.
5-Aminoquinolin-2(1H)-one
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(12)11-8/h1-5H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
DANDEJPAZFBPAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)